Få mere at vide
Isopropylpalmitat, Mikromol™
Artikelnummer. 17980816
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17980816 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17980816 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1479.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Isopropylpalmitat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl hexadecanoate
CAS 142-91-6
Analyt- eller komponentnavne Isopropyl hexadecanoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H38 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Isopropyl palmitate, Hexadecanoic acid, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl hexadecanoate, Palmitic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl hexadecanoate, Crodamol IPP, Deltyl, Deltyl Prime, Emcol IP, Emerest 2316, Estol 1517, Exceparl IPP, IPP, IPP-EX, Isopal, Isopalm, Isopropyl hexadecanoate, Isopropyl palmitate, Kessco IPP, Lexol IPP, NSC 69169, Neoderm IPP, Nikkol IPP, Nikkol IPP-EX, Palmsurf IPP 98, Propal, Sinnoester PIT, Stepan D 70, Stepan IPP, Versagel MP 1600, Wickenol 111
InChI formel InChI=1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl hexadecanoat
Molekylvægt (g/mol) 298.5
Mængde 100 mg
Formel vægt 298,2872 g/mol