missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isopropyl p-Tosylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl p-Tosylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3S/c1-8(2)13-14(11,12)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3 |
| Formel vægt | 214.0664 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?