Få mere at vide
Isopropylnitril, TRC
Artikelnummer. 30392201
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30392201 25 g
30405296 10 g
30388846 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30392201 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI86831025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-82-0
Molekylær formel C4H7N
Molekylvægt (g/mol) 69.11
Synonym 2-methyl-Propanenitrile, Isobutyronitrile (6CI,8CI), 2-Methylpropanenitrile, 1-Cyano-1-methylethane, 2-Cyanopropane, 2-Methylpropionitrile, Dimethylacetonitrile, Isobutanenitrile, Isopropyl cyanide, NSC 60536, alpha-Methylpropanenitrile, alpha-Methylpropionitrile
IUPAC navn 2-methylpropannitril
SMIL CC(C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl nitrile
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3
Formel vægt 69.0578