Få mere at vide
Isopropyl Nicotinate, Mikromol™
Beskrivelse
Isopropyl Nicotinate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Nicotinate |
| CAS | 553-60-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isopropyl Nicotinate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid 1-methylethyl ester, Nicotinic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), Isopropyl 3-pyridinecarboxylate, Isopropyl 3-pyridylcarboxylate, Isopropyl nicotinate, NSC 6860, Nipyl |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(2)12-9(11)8-4-3-5-10-6-8/h3-7H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | propan-2-yl pyridine-3-carboxylate |
| Vis mere |