Få mere at vide
Isopropyl Nicotinate, Mikromol™
Artikelnummer. 17900346
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17900346 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17900346 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0533.020100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl Nicotinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Nicotinate
CAS 553-60-6
Analyt- eller komponentnavne Isopropyl Nicotinate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid 1-methylethyl ester, Nicotinic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), Isopropyl 3-pyridinecarboxylate, Isopropyl 3-pyridylcarboxylate, Isopropyl nicotinate, NSC 6860, Nipyl
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(2)12-9(11)8-4-3-5-10-6-8/h3-7H,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn propan-2-yl pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 165.079 g/mol