Få mere at vide
Isopropylmyristat, TRC
Artikelnummer. 30390042
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30390042 25 g
1 options
Artikelnummer. 30390042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI87290525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myristic acid-isopropyl ester
CAS 110-27-0
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C17 H34 O2
Mængde 25 g
Synonym Isopropyl myristate, 1-Methylethyl tetradecanoate
InChI formel InChI=1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl tetradecanoat
Molekylvægt (g/mol) 270.45
Formel vægt 270.2559
Procent renhed >95