Få mere at vide
Isopropyl Myristate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Tæthed | 0.85 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 140°C/3 hPa |
| MDL nummer | MFCD00008982 |
| Mængde | 2.5 L |
| Synonym | Isopropyl myristate, Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl myristate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.45 |
| Grad | Research |