Få mere at vide
Isopropyl myristate, 96%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
1kg
25g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl myristate |
| Navn note | 96% |
| Surhed | 0.5mg KOH/g max. |
| Tæthed | 0.8500g/mL |
| Kogepunkt | 167.0°C (9.0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)12COOCH(CH3)2 |
| Show More |