Få mere at vide
Isopropylmyristat, 96%
Artikelnummer. 10710682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10710682 25 g Glasflaske 25g
10687191 100 g Glasflaske 100g
10676504 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10710682 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412850250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-27-0 | C17H34O2 | 270,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-27-0
Molekylær formel C17H34O2
Molekylvægt (g/mol) 270.45
MDL nummer MFCD00008982
InChI nøgle AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
PubChem CID 8042
IUPAC navn propan-2-yl-tetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Isopropyl myristate
Navn note 96%
Surhed 0.5mg KOH/g max.
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 167.0°C (9.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4340 to 1.4360
Mængde 25 g
Merck Index 15, 5261
Specifik vægtfylde 0.85
Formel vægt 270.45
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske