Få mere at vide
Isopropylmyristat, 96%
Artikelnummer. 10687191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10687191 100 g Glasflaske 100g
10710682 25 g Glasflaske 25g
10676504 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10687191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412851000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 DKK
    207.65 DKK / 100g
    Spare 41.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-27-0 | C17H34O2 | 270,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-27-0
Molekylær formel C17H34O2
Molekylvægt (g/mol) 270.45
MDL nummer MFCD00008982
InChI nøgle AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
PubChem CID 8042
IUPAC navn propan-2-yl-tetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl myristate
Navn note 96%
Surhed 0,5 mg KOH/g maks.
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 167,0 °C (9,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Brydningsindeks 1,4340 til 1,4360
Mængde 100 g
Merck Index 15, 5261
Specifik vægtfylde 0.85
Formel vægt 270.45
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske