Få mere at vide
Isopropyl Mycophenolate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051935
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051935 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051935 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1001.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl Mycophenolate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Mycophenolate
CAS 40336-80-9
Analyt- eller komponentnavne Isopropyl Mycophenolate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H26 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Isopropyl Mycophenolate, (4E)-6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-Hexenoic acid 1-methylethyl ester, 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, 1-methylethyl ester, (E)-
InChI formel InChI=1S/C20H26O6/c1-11(2)26-16(21)9-7-12(3)6-8-14-18(22)17-15(10-25-20(17)23)13(4)19(14)24-5/h6,11,22H,7-10H2,1-5H3/b12-6+
SMIL COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate
Molekylvægt (g/mol) 362.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 362.1729 g/mol