Få mere at vide
Isopropyl Methanesulfonate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Methanesulfonate |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O3S/c1-4(2)7-8(3,5)6/h4H,1-3H3 |
| Formel vægt | 138.0351 |
| Procent renhed | >95% |