Få mere at vide
Isopropyl methanesulfonate, 99%
Artikelnummer. 15204734 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15204734
Brand: Thermo Scientific Acros 412841000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 926-06-7 | C4H10O3S | 138.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 926-06-7
Molekylær formel C4H10O3S
Molekylvægt (g/mol) 138.19
MDL nummer MFCD00047802
InChI nøgle SWWHCQCMVCPLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl methanesulfonate, isopropyl mesylate, isopropylmethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl methane sulphonate, 2-propyl methanesulphonate, isopropyl methane sulfonate, methanesulfonic acid, isopropyl ester, isopropyl methanesulphonate, unii-t0k2txy26b
PubChem CID 13551
IUPAC navn propan-2-yl-methansulfonat
SMIL CC(C)OS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl methanesulfonate
Navn note 99%
Farve Farveløs
Tæthed 1.1450g/mL
Kogepunkt 82.0°C (6.0 mmHg)
Flammepunkt 104°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SO3CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4180 to 1.4210
Mængde 100 g
Beilstein 04,IV,13
Specifik vægtfylde 1.145
Formel vægt 138.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl methanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.