Få mere at vide
Isopropylisothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11494743
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494743 5 g 5g
11404753 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494743 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11641.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2253-73-8 | C4H7NS | 101,167 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Isopropylisothiocyanat anvendes som et antimikrobielt middel. Det bruges også som medicinsk mellemprodukt.
Opløselighed
Blandbar med methanol. Hydrolyserer i vand.
Noter
Fugtfølsom. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas væk fra oxidationsmidler og fugt. Inkompatibel med alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2253-73-8
Molekylær formel C4H7NS
Molekylvægt (g/mol) 101.167
MDL nummer MFCD00037830
InChI nøgle VHBFEIBMZHEWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid isopropyl ester, isopropylisothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato, unii-46561pkp9t, isopropyl mustard oil, 2-isothiocyanato-propane, propan-2-isothiocyanate, ipncs, isopropyl isothiocya
PubChem CID 75263
IUPAC navn 2-isothiocyanatopropan
SMIL CC(C)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl isothiocyanate
Tæthed 0.948
Kogepunkt 137°C to 138°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.493
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1739163
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with methanol. Hydrolyzes in water.
Formel vægt 101.17
Procent renhed 97%