Få mere at vide
Isopropylisocyanat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Isopropylisocyanat anvendes som reagens til fremstilling af androgenreceptorantagonister til behandling af prostatacancer. Det bruges også til syntese af selektiv dobbelthæmmer af pattedyrmålet for rapamycin (mTORC1 og mTORC2). Yderligere tjener det som et reagens i syntesen af O-aryl N-isopropylcarbamater. Ud over dette bruges det som et derivatiseringsreagens under den stereoisomere analyse af sekundære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Isopropylisocyanat anvendes som reagens til fremstilling af androgenreceptorantagonister til behandling af prostatacancer. Det bruges også til syntese af selektiv dobbelt inhibitor af pattedyrmålet rapamycin (mTORC1 og mT
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl isocyanate |
| CAS | 1795-48-8 |
| Tæthed | 0.868 |
| Kogepunkt | 74 °C til 75 °C |
| Flammepunkt | −3 °C (26 °F) |
| Lugt | Acrid |
| Molekylær formel | C4H7NO |
| Brydningsindeks | 1.384 |
| MDL nummer | MFCD00002037 |
| Mængde | 1 g |
| Show More |
Safety and Handling
- Isopropyl isocyanate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Isocyanate disopropyle