missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isopropyl Hydrogen Methylphosphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl methylphosphonic acid |
| CAS | 1832-54-8 |
| Molekylær formel | C4 H11 O3 P |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | IMPA, Isopropyl Methylphosphonate, Isopropyl Methylphosphonic Acid, Monoisopropyl Methylphosphonate, O-Isopropyl Hydrogen Methylphosphonate, O-Isopropyl Methylphosphonic Acid, Mono(1-methylethyl) P-methyl-phosphonic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11O3P/c1-4(2)7-8(3,5)6/h4H,1-3H3,(H,5,6) |
| SMIL | CC(C)OP(=O)(C)O |
| IUPAC navn | methyl(propan-2-yloxy)phosphinic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.1 |
| Formel vægt | 138.0446 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?