Få mere at vide
Isopropylformiat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463447
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463447 250 g 250g
11453447 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17222.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 625-55-8 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Isopropylformiat, er et smagsstof. Det kan også bruges som duftmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isopropylformiat, er et smagsstof. Det kan også bruges som duftmiddel.
Opløselighed let opløselig i vand, fuldstændig blandbar med alkohol
, ether og de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
d^2^0 0,901. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-55-8
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00014127
InChI nøgle RMOUBSOVHSONPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl formate, formic acid, 1-methylethyl ester, formic acid isopropyl ester, formic acid, isopropyl ester, isopropyl methanoate, 1-methylethyl formate, methylethyl formate, unii-h1l164w42g, fema no. 2944, hcooch ch3 2
PubChem CID 12257
IUPAC navn propan-2-yl-formiat
SMIL CC(C)OC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl formate
Smeltepunkt -93°C
Tæthed 0.88
Kogepunkt 68°C to 71°C
Flammepunkt −6°C (21°F)
Lineær formel HCO2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.3685
Mængde 250 g
FN nummer UN1281
Beilstein 1735844
Opløselighedsinformation slightly soluble in water,completely miscible with alcohol,ether,and most organic solvents.
Formel vægt 88.11
Procent renhed 98%