Få mere at vide
Isopropyl Ether (Stabilized with BHT), TRC
Artikelnummer. 30389051
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30389051 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30389051 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI824485100ML
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl ether
CAS 108-20-3
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 H14 O
Mængde 100 mL
Synonym Isopropyl ether (8CI), 2,2'-Oxybis[propane], 2-Isopropoxypropane, Bis(isopropyl) ether, Di-1-methylethyl ether, Diisopropyl ether, Diisopropyl oxide
InChI formel InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
SMIL CC(C)OC(C)C
IUPAC navn 2-propan-2-yloxypropane
Molekylvægt (g/mol) 102.17
Formel vægt 102.1045
Procent renhed >95