Få mere at vide
Isopropyl Ester of Cetirizine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050634
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050634 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050634 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0380.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl Ester of Cetirizine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Ester of Cetirizine
CAS 324047-27-0
Analyt- eller komponentnavne Isopropyl Ester of Cetirizine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C24 H31 Cl N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Isopropyl Ester of Cetirizine
InChI formel InChI=1S/C24H31ClN2O3/c1-19(2)30-23(28)18-29-17-16-26-12-14-27(15-13-26)24(20-6-4-3-5-7-20)21-8-10-22(25)11-9-21/h3-11,19,24H,12-18H2,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn propan-2-yl 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate
Molekylvægt (g/mol) 430.97
Mængde 100 mg
Formel vægt 430.2023 g/mol