Få mere at vide
Isopropyl Ester of Cetirizine, Mikromol™
Beskrivelse
Isopropyl Ester of Cetirizine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Ester of Cetirizine |
| CAS | 324047-27-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isopropyl Ester of Cetirizine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C24 H31 Cl N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Isopropyl Ester of Cetirizine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31ClN2O3/c1-19(2)30-23(28)18-29-17-16-26-12-14-27(15-13-26)24(20-6-4-3-5-7-20)21-8-10-22(25)11-9-21/h3-11,19,24H,12-18H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate |
| Vis mere |