missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isopropyl DL-Mandelate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Mandelate |
| CAS | 4118-51-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 H14 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | α-Hydroxy-benzeneacetic acid 1-Methylethyl ester, Propan-2-yl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate, Mandelic acid, isopropyl ester (7CI,8CI), (±)-Isopropyl mandelate, (±)-Mandelic acid isopropyl ester, Isopropyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, Isopropyl mandelate, NSC 6582 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)14-11(13)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10,12H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C(O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.227 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?