Få mere at vide
Isopropyldisulfid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10459040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10459040 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10459040 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122700250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4253-89-8 | C6H14S2 | 150.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl disulfide
Navn note 96%
CAS 4253-89-8
Farve Beige til hvid
Tæthed 0.9430g/mL
Kogepunkt 175 °C til 176 °C
Flammepunkt 18 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14S2
Lineær formel [(CH3)2CH]2S2
Brydningsindeks 1,4900 til 1,492
MDL nummer MFCD00008894
Mængde 25 g
Beilstein 01, 367
Specifik vægtfylde 0.943
Synonym diisopropyl disulfide, isopropyl disulfide, diisopropyl disulphide, disulfide, bis 1-methylethyl, 2,2'-dithiodipropane, 1,2-diisopropyldisulfane, 2,5-dimethyl-3,4-dithiahexane, isopropyldisulfide, unii-bp550p623a, isopropyl disulfide 8ci
InChI nøgle LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)SSC(C)C
IUPAC navn 2-(propan-2-yldisulfanyl)propan
Molekylvægt (g/mol) 150.3
PubChem CID 77932
Formel vægt 150.3
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl disulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.