Få mere at vide
Isopropyl-d7 Paraben, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl-d7 Paraben |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3/i1D3,2D3,7D |