Få mere at vide
Isopropyl-d7-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl-d7-amine |
| CAS | 106658-09-7 |
| Molekylær formel | C3 D7 H2 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine, Isopropylamine-d7, iso-Propyl-d7-amine, 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 66.15 |
| Formel vægt | 66.1174 |