Få mere at vide
Isopropyl-β -D-Thiogalactopyranosid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11450572 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450572 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 11450572 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219402990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.00 DKK
    548.52 DKK / 500mg
    Spare 27.48 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Molekylærbiologisk reagens. Cellekulturmediekomponent til brug i molekylær genetik.β - Galactosid-inducer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9H18O5S
MDL nummer MFCD00063273
Mængde 500 mg
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
InChI nøgle BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
SMIL CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 238.30
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
Formel vægt 238.3
Procent renhed ≥99%
Grad Ikke tilgængelig
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, molecular biology reagent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside