Få mere at vide
Isopropyl-β -D-thiogalactopyranosid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487090 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 x 1 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487090 10 x 1 g 10g
11467090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487090 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 11IPTG0010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5235.00 DKK
    4983.66 DKK / 10g
    Spare 251.34 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Isopropyl-β -D-thiogalactopyranosid genomisk grad,> 99%, hvidt pulver
  • IPTG er en galactoseanalog, som ikke genkendes afβ -galactosidase. Det bruges som en Lac operon-inducer i bakterier.
  • Ved 1 mM koncentration inducerer IPTGβ -galactosidase-genekspression i bakterier, så tillader det selektion af Lac+ rekombinante bakterier i X-Gal-holdigt medium.
  • Det bruges sammen med X-Gal eller Bluo-Gal i blå-hvid udvælgelse af rekombinante bakteriekolonier, der inducerer ekspression af lac-operonet i Escherichia coli.
Kemiske identifikatorer
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00063273
InChI nøgle BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym IPTG, Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Smeltepunkt 110 °C (litteratur)
Farve Hvid
pH 7
Renhedsgrad noter >99%
Mængde 10 x 1 g
Beilstein 4631
Opløselighedsinformation 10 g/L i vand.
Optisk rotation -28,9° til -32° (c=1, vand)
Grad Ikke tilgængelig
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside