Få mere at vide
Isopropyl-β -D-thiogalactopyranosid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467090 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 x 1 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467090 1 g 1g
11487090 10 x 1 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11467090 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 11IPTG0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Isopropyl-β -D-thiogalactopyranosid genomisk grad,> 99%, hvidt pulver
  • IPTG er en galactoseanalog, som ikke genkendes afβ -galactosidase.
  • Det bruges som en Lac operon-inducer i bakterier. Ved 1 mM koncentration inducerer IPTGβ -galactosidase-genekspression i bakterier, så tillader det selektion af Lac+ rekombinante bakterier i X-Gal-holdigt medium.
  • Det bruges sammen med X-Gal eller Bluo-Gal i blå-hvid udvælgelse af rekombinante bakteriekolonier, der inducerer ekspression af lac-operonet i Escherichia coli.
  • IPTG (isopropyl-β -D-thiogalactopyranosid) er en galactoseanalog, som ikke genkendes afβ -galactosidase.
  • IPTG er en ikke-metaboliserbar galactoseanalog, der inducerer ekspression af lac-operonen i Escherichia coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00063273
InChI nøgle BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym IPTG, Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Smeltepunkt 110°C (literature)
Farve Hvid
pH 7
Renhedsgrad noter >99%
Mængde 1 g
Beilstein 4631
Opløselighedsinformation 10g/L in water.
Optisk rotation -28.9° to -32° (c=1, water)
Grad Genomisk
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside