Få mere at vide
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (Wht. Powd., Dioxane Crystalline), Fisher BioReagents™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside |
| Smeltepunkt | 122°C |
| Farve | White |
| Mængde | 1 g |
| Emballage | Glass Bottle |
| Fysisk form | Solid |
| Merck Index | 15, 5126 |
| Formel vægt | 238.3 |