Få mere at vide
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (Dioxane-free), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10214633
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10214633 1 g Glass Bottle 1g
10356553 10 g Glass Bottle 10g
10021793 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10214633 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP17551
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00063273
InChI nøgle BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
SMIL CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Navn note Dioxane-free
Smeltepunkt 110° to 115°C
Farve White
pH 5 to 7
Analyseprocentområde ≥99 % (by TLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Merck Index 15, 5126
Specifik rotation -28.5 to -34.5° (+ or −)
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxane-3,4,5-triol
Formel vægt 238.31
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.