Få mere at vide
Isopropyl ß-D-Thiogalactopyranosid, Dioxan Free, TRC
Artikelnummer. 30397909
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30397909 10 g
30391053 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI87300010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9 H18 O5 S
Mængde 10 g
Synonym Isopropyl -B-D-Thiogalactopyranoside, Dioxane Free
InChI formel InChI=1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
SMIL CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 238.3
Formel vægt 238.0875