Få mere at vide
Isopropyl ß-D-Thiogalactopyranosid, Dioxan Free, TRC
Artikelnummer. 30399083
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30399083 100 g
1 options
Artikelnummer. 30399083 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI873000100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9 H18 O5 S
Mængde 100 g
Synonym Isopropyl -B-D-Thiogalactopyranoside, Dioxane Free
InChI formel InChI=1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
SMIL CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 238.3
Formel vægt 238.0875