Få mere at vide
Isopropyl-β -D-Thiogalactopyranosid, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11368959 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368959 5 g 5g
11358959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368959 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210210105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3045.00 DKK
    2899.30 DKK / 5g
    Spare 145.70 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Dioxanfriβ - Galactosidase-inducer
Kemiske identifikatorer
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00063273
InChI nøgle BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
SMIL CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside
Mængde 5 g
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vægt 238.3
Procent renhed ≥99%
Grad Ikke tilgængelig
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl-
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside