Få mere at vide
Isopropyl-β -D-Thiogalactopyranosid, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11358959 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358959 1 g 1g
11368959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358959 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210210101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 DKK
    642.55 DKK / 1g
    Spare 32.45 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Dioxanfriβ - Galactosidase-inducer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00063273
InChI nøgle BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
SMIL CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside
Mængde 1 g
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol
Formel vægt 238.3
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside