Få mere at vide
Isopropylcyanoacetat, 97%
Beskrivelse
Isopropylcyanoacetat blev brugt i syntesen af 3-substituerede coumariner ved at gennemgå KnÖevenagel-reaktioner med aldehyder og ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-reaktioner med aldehyder og ketoner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl cyanoacetate |
| Tæthed | 1.013 |
| Kogepunkt | 207 °C |
| Flammepunkt | 92 °C (198 °F) |
| Brydningsindeks | 1.415 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1756014 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 127.14 |
| Procent renhed | 97% |