Få mere at vide
Isopropylcyanoacetat, 97%
Artikelnummer. 11403864
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403864 25 g 25g
11413864 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403864 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11887.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 13361-30-3 | C6H9NO2 | 127,143 g/mol
Isopropylcyanoacetat blev brugt i syntesen af 3-substituerede coumariner ved at gennemgå KnÖevenagel-reaktioner med aldehyder og ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Isopropylcyanoacetat blev brugt i syntesen af 3-substituerede coumariner ved at gennemgå Knöevenagel
-reaktioner med aldehyder og ketoner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13361-30-3
Molekylær formel C6H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 127.143
MDL nummer MFCD00019842
InChI nøgle BESQLCCRQYTQQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl cyanoacetate, isopropyl 2-cyanoacetate, cyanoacetic acid isopropyl ester, acetic acid, cyano-, isopropyl ester, unii-0v3mgi9xma, 0v3mgi9xma, acetic acid, cyano-, 1-methylethyl ester, propan-2-yl cyanoacetate, prop-2-yl cyanoacetate, acmc-1bsph
PubChem CID 25917
IUPAC navn propan-2-yl-2-cyanoacetat
SMIL CC(C)OC(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl cyanoacetate
Tæthed 1.013
Kogepunkt 207 °C
Flammepunkt 92 °C (198 °F)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 25 g
Beilstein 1756014
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 127.14
Procent renhed 97%