Få mere at vide
Isopropylchloracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468860
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11468860 25 mL 25ml
11499366 100 mL 100ml
11409376 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11468860 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19070.AC
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 105-48-6 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-48-6
Molekylær formel C5H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 136.58
MDL nummer MFCD00040410
InChI nøgle VODRWDBLLGYRJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl chloroacetate, chloroacetic acid isopropyl ester, acetic acid, chloro-, 1-methylethyl ester, iso-propyl chloroacetate, clch2c o och ch3 2, ccris 7748, acetic acid, chloro-, isopropyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1-methylethyl ester, chloroacetic acid, 1-methyl ester, monochloroacetic acid isopropyl ester
PubChem CID 7759
IUPAC navn propan-2-yl-2-chloracetat
SMIL CC(C)OC(=O)CCl
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Isopropyl chloroacetate
Tæthed 1.08
Kogepunkt 149°C to 150°C
Lineær formel ClCH2CO2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4205
Mængde 25 mL
FN nummer UN2947
Formel vægt 136.58
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl chloroacetate
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl chloroacetate
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.