missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isopropylbromoacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl bromoacetate |
| CAS | 29921-57-1 |
| Molekylær formel | C5H9BrO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Propan-2-yl-2-bromoacetate, Acetic acid, 2-bromo-1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO2/c1-4(2)8-5(7)3-6/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)CBr |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-bromoacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.03 |
| Formel vægt | 179.9786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?