Få mere at vide
Isopropyl bromoacetate, 97%
Artikelnummer. 10269840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10269840 25 g Glasflaske 25g
15294724 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412810250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29921-57-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29921-57-1
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD00009886
InChI nøgle JCWLEWKPXYZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1-methylethyl ester, acetic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromoacetate, brch2c o och ch3 2, bromoacetic acid isopropyl ester, i-propyl bromoacetate, acmc-1ciu8, isopropyl .alpha.-bromoacetate
PubChem CID 121593
IUPAC navn propan-2-yl-2-bromacetat
SMIL CC(C)OC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl bromoacetate
Navn note 98%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3990g/mL
Kogepunkt 59.0°C to 61.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CO2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4440 to 1.4460
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.399
Formel vægt 181.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl bromoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.