Få mere at vide
Isopropyl-beta-D-thiogalactosid, dioxanfri, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Beta-galactosidase-inducer. Isopropyl-β -D-thiogalactosid bruges som reagens i molekylærbiologi. Det bruges som en effektiv inducer af proteinekspression, hvor genet er under kontrol af lac-operatoren. Det bruges sammen med 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galactopyranosid til at identificere det ikke-rekombinante plasmid i kloningseksperimenter ved hjælp af blå-hvid screen-metodologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Beta-galactosidase inducer.Isopropyl-β -D-thiogalactosid bruges som reagens i molekylærbiologi. Det bruges som en effektiv inducer af proteinekspression, hvor genet er under kontrol af lac-operatoren. Det bruges sammen med 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galactopyranosid til at identificere det ikke-rekombinante plasmid i kloningseksperimenter ved hjælp af blå-hvid screen-metodologi.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl-beta-D-thiogalactoside |
| Navn note | Dioxanfri |
| Smeltepunkt | 109 °C til 115 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 4631 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | −32° (c=1 i vand) |
| Formel vægt | 238.3 |
| Procent renhed | 99% |