Få mere at vide
Isopropyl-beta-D-thiogalactosid, dioxanfri, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464647 1 g 1g
11474647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21149.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.67 DKK
    691.65 DKK / 1g
    Spare 77.02 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Beta-galactosidase-inducer. Isopropyl-β -D-thiogalactosid bruges som reagens i molekylærbiologi. Det bruges som en effektiv inducer af proteinekspression, hvor genet er under kontrol af lac-operatoren. Det bruges sammen med 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galactopyranosid til at identificere det ikke-rekombinante plasmid i kloningseksperimenter ved hjælp af blå-hvid screen-metodologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Beta-galactosidase inducer.Isopropyl-β -D-thiogalactosid bruges som reagens i molekylærbiologi. Det bruges som en effektiv inducer af proteinekspression, hvor genet er under kontrol af lac-operatoren. Det bruges sammen med 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galactopyranosid til at identificere det ikke-rekombinante plasmid i kloningseksperimenter ved hjælp af blå-hvid screen-metodologi.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00063273
InChI nøgle BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol
SMIL CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl-beta-D-thiogalactoside
Navn note dioxane-free
Smeltepunkt 109°C to 115°C
Mængde 1 g
Beilstein 4631
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −32° (c=1 in Water)
Formel vægt 238.3
Procent renhed 99%