Få mere at vide
Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranosid (IPTG), fri for dioxan, >99%, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15773552 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15773552 5 g Plastikflaske 5g
15763552 1 g Plastikflaske 1g
15783552 25 g Plastikflaske 25g
15793552 100 g Plastikflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15773552 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J17886.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
  • Inducerer lac-operonet i E. coli ved at binde og inaktivere lac-repressoren.
  • Udvælgelse for lac Y-mutanter.
  • Udvælgelse af rekombinante plasmider, der indeholder β-galaktosidase fusionsproteiner.
  • Inducerer cellulært indhold af laktosepermease.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Inducerer lac operon i E. coli ved at binde og inaktivere lac repressor
  • Udvælgelse for lac Y-mutanter
  • Udvælgelse af rekombinante plasmider, der indeholder beta-galaktosidase fusionsproteiner
  • Inducerer cellulært indhold af laktosepermea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 238.298
MDL nummer MFCD00063273
InChI nøgle BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
IUPAC navn (2 R,3 R,4 S,5 R,6 S)-2-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol
SMIL CC(C)SC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Smeltepunkt 109 °C til 115 °C
Emballage Plastikflaske
Mængde 5 g
Beilstein 4631
Formel vægt 238.3
Procent renhed ≥99%
Grad Ultrapure
Fysisk form Pulver
Kun brug af forskning i RUO –