Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranosid, 99%, til biokemi, dioxanfri
Artikelnummer. 10031991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031991 1 g Glasflaske 1g
10205731 10 g Glasflaske 10g
10786433 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10031991 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 302790010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 367-93-1 | C9H18O5S | 238,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00063273
InChI nøgle BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol
SMIL CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Navn note 99%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 17, IV, 3726
Merck Index 15, 5126
Specifik rotationstilstand − 31.00 (20.00°C c=1,water)
Specifik rotation -29° to -33° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Formel vægt 238.31
Procent renhed ≥98.5%
Grad Biokemisk
Fysisk form Pulver eller flager