Få mere at vide
Isopropyl Benzoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17902936
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17902936 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17902936 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0730.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl Benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Benzoate
CAS 939-48-0
Analyt- eller komponentnavne Isopropyl Benzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Isopropyl Benzoate, Benzoic acid 1-methylethyl ester, Benzoic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl benzoate, Benzoic acid iso-propyl ester, Isopropyl benzoate
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-8(2)12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn propan-2-yl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 164.0837 g/mol