Få mere at vide
Isopropyl Benzenesulfonate, TRC
Artikelnummer. 17940425
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17940425 100 mg
17903385 25 mg
17920415 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17940425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI824350100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6214-18-2
Molekylær formel C9 H12 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 200.25
Synonym Benzenesulfonic Acid Isopropyl Ester, Benzenesulfonic Acid 1-Methylethyl Ester; Isopropyl Besylate;
IUPAC navn propan-2-yl benzenesulfonate
SMIL CC(C)OS(=O)(=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Benzenesulfonate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O3S/c1-8(2)12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Formel vægt 200.0507
Procent renhed >95%