missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isopropyl Benzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Benzenesulfonate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3S/c1-8(2)12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3 |
| Formel vægt | 200.0507 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?