Få mere at vide
Isopropyl Alcohol USP, Macron Fine Chemicals™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Alcohol |
| CAS | 67-63-0 |
| Mængde | 4 L |
| Emballage | Glass |
| Molekylær formel | C3H8O |
| Synonym | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| InChI nøgle | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(C)O |
| IUPAC navn | propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 60.096 |
| Vis mere |