Få mere at vide
Isopropylalkohol, steril, lavet med USP Vand til injektion, 70 % opløsning, BAKER™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528794 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 gL
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
3.8 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15528794 1 gL Poly flaske 3.8 L
1 options
Artikelnummer. 15528794 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. P00203
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Alcohol
Navn note Sterile, Made with USP Water for Injection
CAS 67-63-0
Mængde 1 gL
Flammepunkt 18.00°C
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 0.85kg
Molekylær formel C3H8O
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)O
IUPAC navn propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formel vægt 60.1
Procent renhed 70% Solution
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.