Få mere at vide
Isopropylalkohol, AR™ , Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15518744
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. 15518744
Brand: Macron Fine Chemicals 677525
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opløsningsmiddel af analytisk kvalitet med en kombination af værdi og renhed til almindelig laboratorie- og lagerbrug.
AR™ kvalitet opløsningsmidler fra Macron Fine Chemicals™ levere pålidelige og ensartede resultater til laboratorier verden over. Disse opløsningsmidler opfylder eller overgår de generelle laboratoriestandarder for produkter af analytisk kvalitet, hvilket hjælper med at sikre integriteten af resultaterne i applikationer.
  • Kvalitet, der sikrer ensartede resultater
  • Specifikationer, der opfylder eller overgår AR karakterkrav
  • Produceret i ISO certificerede faciliteter for at sikre pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl alcohol
Smeltepunkt -88.5°C
CAS 67-63-0
Farve Farveløs
Kogepunkt 82°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12°C
Lugt Rubbing alcohol
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning ≤0.001%
Molekylær formel C3H8O
Titrerbar syre ≤0.0005meq/g
Titrerbar base ≤0.0001meq/g
Damptryk 6.0 kPa
Vand ≤0.1%
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)O
IUPAC navn propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formel vægt 60.10g/mol
Procent renhed ≥99.7%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5LT ISOPROPYL ALCOHOL AR .
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-propanol