Få mere at vide
Isopropylalkohol, 99 % (molekylærbiologisk reagens), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11426471 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426471 500 mL 500ml
11406471 25 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426471 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219400690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 DKK
    728.74 DKK / 500ml
    Spare 36.26 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Alcohol, 99%
Mængde 500 mL
Formel vægt 60.09