Få mere at vide
Isopropyl Acetylsalicylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050223
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050223 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050223 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0133.14
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl Acetylsalicylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Acetylsalicylate
CAS 2224-88-6
Analyt- eller komponentnavne Isopropyl Acetylsalicylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Isopropyl Acetylsalicylate, 2-(Acetyloxy)-benzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, isopropyl ester, acetate (7CI,8CI), NSC 406668
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)15-12(14)10-6-4-5-7-11(10)16-9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMIL CC(C)OC(=O)c1ccccc1OC(=O)C
IUPAC navn propan-2-yl 2-acetyloxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Mængde 50 mg
Formel vægt 222.0892 g/mol