Få mere at vide
Isopropyl Acetylsalicylate, Mikromol™
Beskrivelse
Isopropyl Acetylsalicylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Acetylsalicylate |
| CAS | 2224-88-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isopropyl Acetylsalicylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H14 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Isopropyl Acetylsalicylate, 2-(Acetyloxy)-benzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, isopropyl ester, acetate (7CI,8CI), NSC 406668 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)15-12(14)10-6-4-5-7-11(10)16-9(3)13/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)c1ccccc1OC(=O)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-acetyloxybenzoate |
| Vis mere |