Få mere at vide
Isopropylacetoacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Acetoacetate |
| CAS | 542-08-5 |
| Molekylær formel | C7 H12 O3 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Butanoic acid, 3-oxo-, 1-methylethyl ester, Acetoacetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid 1-methylethyl ester, 3-Oxobutanoic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-oxobutanoate, Isopropyl 3-oxobutyrate, Isopropyl acetoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)CC(=O)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl 3-oxobutanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vægt | 144.0786 |