Få mere at vide
Isopropylacetoacetat, TRC
Artikelnummer. 30396787
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30396787 25 g
1 options
Artikelnummer. 30396787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82372525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Acetoacetate
CAS 542-08-5
Molekylær formel C7 H12 O3
Mængde 25 g
Synonym Butanoic acid, 3-oxo-, 1-methylethyl ester, Acetoacetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid 1-methylethyl ester, 3-Oxobutanoic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-oxobutanoate, Isopropyl 3-oxobutyrate, Isopropyl acetoacetate
InChI formel InChI=1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
SMIL CC(C)OC(=O)CC(=O)C
IUPAC navn propan-2-yl 3-oxobutanoat
Molekylvægt (g/mol) 144.17
Formel vægt 144.0786